Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE bæger med tud
Inkluderer en bearbejdet base for god varmeoverførsel. PTFE-bægeret inkluderer en indstøbt tud for nem hældning.
Brand: Fisherbrand™ 007.500
Beskrivelse
Ikke-kontaminerende og inert over for stærkt ætsende reagenser.- Ikke fugtbar, let og varmebestandig op til 280 °C
- Maskinbearbejdet bund til god varmeoverførsel
- Let at rengøre
- Indstøbt tud for nem hældning
- Isostatisk støbt af ren PTFE
Tekniske data
Hvid | |
80mm | |
PTFE | |
280 °C | |
Autoklaverbar | |
Nej |
80mm | |
500 mL | |
125mm | |
Bægerglas | |
Genanvendelig | |
Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Filstørrelse: 66.4 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ PTFE bæger med tud > Kapacitet: 500 ml
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion