Specifications
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 59 mm |
| Diameter (metrisk) Øverst | 59 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 150 mL |
| Materiale | PTFE |
| Højde (metrisk) | 69 mm |
| Temperatur (metrisk) Maks. Drift | 280 °C |
| Type | Bægerglas |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Engangs | Genanvendelig |
| Show More |