Få mere at vide
PTFE bægerlåg
Til brug med (udstyr):
100 ml bæger
1000 ml bæger
10mL beaker
2000mL beaker
250 ml bæger
25mL beaker
500 ml bæger
50mL beaker
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Available in a range of diameters
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Udvendig | 24mm |
| Materiale | PTFE |
| Til brug med (udstyr) | 10mL beaker |
| Højde (metrisk) | 33mm |