Få mere at vide
PTFE bægerlåg
Artikelnummer. 15461477
Til brug med (udstyr):
100 ml bæger
1000 ml bæger
10mL beaker
2000mL beaker
250 ml bæger
25mL beaker
500 ml bæger
50mL beaker
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15461477
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038084.KT
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til brug med bægre
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Available in a range of diameters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Udvendig 24mm
Materiale PTFE
Til brug med (udstyr) 10mL beaker
Højde (metrisk) 33mm