Få mere at vide
PTFE bægerdækselsglas; Dia (mm), 80; Passer bægre, 250 ml
Artikelnummer. 15496175
Skift visning
Oversigt:
Urglas; Passer til 100 ml bægerglas
Urglas; Passer til 1000 ml bægerglas
Urglas; Passer til 2000 ml bægerglas
Urglas; Passer til 25 ml bægre
Urglas; Passer til 250 ml bægerglas
Urglas; Passer til 5-10 ml bægre
Urglas; Passer til 500 ml bægerglas
Urglas; Passer til 50mL bægre
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oversigt Pakningsstørrelse
15496175 Urglas; Passer til 2000 ml bægerglas Hver
15476175 Urglas; Passer til 500 ml bægerglas Hver
15486175 Urglas; Passer til 1000 ml bægerglas Hver
15426175 Urglas; Passer til 5-10 ml bægre Hver
15436175 Urglas; Passer til 25 ml bægre Hver
15446175 Urglas; Passer til 50mL bægre Hver
15456175 Urglas; Passer til 100 ml bægerglas Hver
15466175 Urglas; Passer til 250 ml bægerglas Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15496175 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038099.KT
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Til brug som bægerglas eller urglas
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Fås i en række diametre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Urglas; Passer til 2000 ml bægerglas
Materiale PTFE
Type Bægerglas