Få mere at vide
PTFE bægerdæksel-urglas
Artikelnummer. 15486175
Oversigt:
Urglas; Passer til 100 ml bægerglas
Urglas; Passer til 1000 ml bægerglas
Urglas; Passer til 2000 ml bægerglas
Urglas; Passer til 250 ml bægerglas
Urglas; Passer til 500 ml bægerglas
Watch glass; Fits 25mL Beakers
Watch glass; Fits 5-10mL Beakers
Watch glass; Fits 50mL Beakers
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15486175
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038098.KT
Kun null tilbage
Til brug som bægerglas eller urglas
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Fås i en række diametre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Urglas; Passer til 1000 ml bægerglas
Materiale PTFE
Type Bægerglas