Få mere at vide
PTFE bægerdæksel-urglas
Oversigt:
Urglas; Passer til 100 ml bægerglas
Urglas; Passer til 1000 ml bægerglas
Urglas; Passer til 2000 ml bægerglas
Urglas; Passer til 250 ml bægerglas
Urglas; Passer til 500 ml bægerglas
Watch glass; Fits 25mL Beakers
Watch glass; Fits 5-10mL Beakers
Watch glass; Fits 50mL Beakers
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Fås i en række diametre
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Urglas; Passer til 500 ml bægerglas |
| Materiale | PTFE |
| Type | Bægerglas |