Få mere at vide
PTFE bægerdæksel-urglas
Artikelnummer. 15436175
Oversigt:
Urglas; Passer til 100 ml bægerglas
Urglas; Passer til 1000 ml bægerglas
Urglas; Passer til 2000 ml bægerglas
Urglas; Passer til 250 ml bægerglas
Urglas; Passer til 500 ml bægerglas
Watch glass; Fits 25mL Beakers
Watch glass; Fits 5-10mL Beakers
Watch glass; Fits 50mL Beakers
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15436175
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038093.KT
Til brug som bægerglas eller urglas
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Available in a range of diameters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Watch glass; Fits 25mL Beakers
Materiale PTFE
Type Beaker