Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE bægerdæksel
Artikelnummer. 16236521 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Udvendig:
20mm
30 mm
40mm
50mm
65 mm
75 mm
80mm
100mm
125mm
150 mm
Til brug med (udstyr):
Beholdere med åbning på 13 mm
Beholdere med åbning på 32 mm
Beholdere med åbning på 43 mm
Beholdere med åbning på 66 mm
Beholdere med 120 mm diameter åbning
Beholdere med 24 mm diameter åbning
Beholdere med 54 mm diameter åbning
Beholdere med 59 mm diameter åbning
Beholdere med 80 mm diameter åbning
Beholdere med en åbning på 90 eller 100 mm i diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Udvendig Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
16236521 100mm Beholdere med 80 mm diameter åbning -
16266511 20mm Beholdere med åbning på 13 mm -
16276511 30 mm Beholdere med 24 mm diameter åbning -
16286511 40mm Beholdere med åbning på 32 mm Pakke med 10
16296511 50mm Beholdere med åbning på 43 mm -
16206521 65 mm Beholdere med 54 mm diameter åbning -
16216521 75 mm Beholdere med 59 mm diameter åbning -
16226521 80mm Beholdere med åbning på 66 mm -
10676921 125mm Beholdere med en åbning på 90 eller 100 mm i diameter Hver
10024680 150 mm Beholdere med 120 mm diameter åbning Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 16236521
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Hvil på toppen af bægeret for at forhindre forurening. PTFE-bægerdækslet fås i en lang række størrelser.
  • Inert, kemisk resistent
  • Glat indvendig finish
  • Enestående termisk modstand: kan bruges ned til -200 °C og op til 280 °C
  • Isostatisk støbt af ren PTFE
Tekniske data
Oversigt Temperaturområde: -200 til+ 280 °C
Diameter (metrisk) Udvendig 100mm
Materiale PTFE
Til brug med (udstyr) Beholdere med 80 mm diameter åbning
Højde (metrisk) 2.5mm
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad