Tekniske data
| Oversigt | Temperaturområde: -200 °C til +280 °C |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 65 mm |
| Materiale | PTFE |
| Til brug med (udstyr) | Beholdere med 54 mm diameter åbning |
| Højde (metrisk) | 2.5 mm |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad |