Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE bægerdæksel
Artikelnummer. 10024680 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Udvendig:
20mm
30 mm
40mm
50mm
65 mm
75 mm
80mm
100mm
125mm
150 mm
Til brug med (udstyr):
Beholdere med åbning på 13 mm
Beholdere med åbning på 32 mm
Beholdere med åbning på 43 mm
Beholdere med åbning på 66 mm
Beholdere med 120 mm diameter åbning
Beholdere med 24 mm diameter åbning
Beholdere med 54 mm diameter åbning
Beholdere med 59 mm diameter åbning
Beholdere med 80 mm diameter åbning
Beholdere med en åbning på 90 eller 100 mm i diameter
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 10024680
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hvil på toppen af bægeret for at forhindre forurening. PTFE-bægerdækslet fås i en lang række størrelser.
  • Inert, kemisk resistent
  • Glat indvendig finish
  • Enestående termisk modstand: kan bruges ned til -200 °C og op til 280 °C
  • Isostatisk støbt af ren PTFE
Tekniske data
Oversigt Temperaturområde: -200 °C til +280 °C
Diameter (metrisk) Udvendig 150 mm
Materiale PTFE
Til brug med (udstyr) Beholdere med 120 mm diameter åbning
Højde (metrisk) 2.5 mm
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat, analysecertifikat, produktdatablad, materialesikkerhedsdatablad