Få mere at vide
Kartell™ PTFE bæger
Artikelnummer. p-7113110
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10624242
Brand: Kartell™ 0071700
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Besidder fremragende kemisk, mekanisk og varmebestandighed. Kartell™ PTFE-bæger er et ikke-kontaminerende bægerglas, der er fuldstændig inert over for stærkt ætsende reagenser.
  • Meget høj kemisk resistens over for syrer, baser og opløsningsmidler
  • Tåler temperaturer kontinuerligt op til 250 °C og i korte intervaller op til 300 °C
  • Stødsikker, sej og fleksibel konstruktion med enestående non-stick egenskaber
  • Velegnet til fødevarer
  • Høj form med tud. Ikke dimitteret
Tekniske data
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 42.23mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale PTFE
Til brug med (applikation) Velegnet til fødevarer
Højde (metrisk) 55.36mm
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 250 °C
Type Bægerglas
Uddannet Nej