Få mere at vide
Kartell™ PTFE bæger
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Meget høj kemisk resistens over for syrer, baser og opløsningsmidler
- Tåler temperaturer kontinuerligt op til 250 °C og i korte intervaller op til 300 °C
- Stødsikker, sej og fleksibel konstruktion med enestående non-stick egenskaber
- Velegnet til fødevarer
- Høj form med tud. Ikke dimitteret
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 42.23mm |
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Materiale | PTFE |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til fødevarer |
| Højde (metrisk) | 55.36mm |
| Temperatur (metrisk) Maks. Drift | 250 °C |
| Type | Bægerglas |
| Uddannet | Nej |