Få mere at vide
Kartell™ PTFE bæger
Artikelnummer. 10366111
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10366111
Brand: Kartell™ 0072000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Besidder fremragende kemisk, mekanisk og varmebestandighed. Kartell™ PTFE-bæger er et ikke-kontaminerende bægerglas, der er fuldstændig inert over for stærkt ætsende reagenser.
  • Fremragende kemisk, mekanisk og varmebestandighed
  • Tåler temperaturer konstant op til 250 °C
  • Tåler temperaturer i korte intervaller op til 300 °C
  • Velegnet til applikationer med fødevarer
Tekniske data
Farve Hvid
Diameter (metrisk) Udvendig 66.58mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale PTFE
Til brug med (applikation) Velegnet til fødevarer
Højde (metrisk) 92.69mm
Temperatur (metrisk) Maks. Drift 250 °C
Type Bægerglas
Uddannet Nej