Få mere at vide
Buerkle™ PTFE Ultrapure Tøndepumpe med afgangsslange
Artikelnummer. 16319571 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Flowhastighed:
180 ml/slag
Artikelnummer. Flowhastighed
16319571 180 ml/slag
1 options
Artikelnummer. 16319571 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 56060401
Giver høj kemisk resistens og sikker overførsel, selv med væsker, der angriber konventionelle materialer som PP eller PVC.
  • Mellemberørende dele fremstillet af PTFE
  • Velegnet til overførsel af ultrarene væsker
  • Stophane forhindrer farlige dampe i at slippe ud og stopper med at dryppe efter overførsel
  • Afgangsslangen er 1,2m lang
  • Dykrør med en diameter på 32 mm
  • Alle ventiler er lavet af massiv PTFE/PVDF
  • Top kvalitet, 3 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Nedsænkningsdybde 40 cm
Inkluderer Udledningsrør
Materiale PTFE
Flowhastighed 180 ml/slag
Applikationer Til overførsel af ultra-rene væsker
Dybde (metrisk) 40 cm
Produkttype Tønde pumpe
Mængde 1 hv.