Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Anker Propel Omrører aksel
Artikelnummer. 10780333 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
1000 mm (EX )
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX )
750 mm (EX )
Diameter (metrisk) aksel:
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
Diameter (metrisk) blæser:
80 mm
100 mm
140 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) aksel Diameter (metrisk) blæser Pakningsstørrelse
10780333 550 mm 10 mm 100 mm Hver
10446101 650 mm (EX ) 10 mm 140 mm Hver
10418791 750 mm (EX ) 9,5 mm 140 mm Hver
10456101 650 mm (EX ) 12 mm 140 mm Hver
10339880 650 mm (EX ) 9,5 mm 140 mm Hver
10197651 1000 mm (EX ) 12 mm 140 mm Hver
10085921 750 mm (EX ) 10 mm 140 mm Hver
10341592 750 mm (EX ) 12 mm 140 mm Hver
10526712 550 mm 9,5 mm 140 mm Hver
10470751 650 mm 9,5 mm 140 mm Hver
10646681 550 mm 9,5 mm 100 mm Hver
10269891 500 mm 8 mm 80 mm Hver
10516712 650 mm 9,5 mm 100 mm Hver
10115590 500 mm 6 mm 80 mm Hver
10496861 400 mm 8 mm 80 mm Hver
10248020 400 mm 6 mm 80 mm Hver
10629542 300 mm 8 mm 80 mm Hver
10637501 300 mm 6 mm 80 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Artikelnummer. 10780333
Støt din forskning inden for sundhedsvidenskab
Brug rabatkode 28030
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes med akselføringer til blanding af højviskositetsstoffer ved langsommere hastigheder. PTFE-ankeromrøreakslerne har en kerne af rustfrit stål.
PTFE-akselomrørere har en unik, fuldt støbt konstruktion med en rotor støbt til en fuldt PTFE-indkapslet stålforstærket drivaksel.
  • Kemisk resistent, inert og lækagefri
  • Let at rengøre
  • Ingen krydskontaminering
  • Splintfri
  • Ikke-ridser
  • Anvendes i temperaturer op til ca. 280 °C
  • Modeller med udsat skaft (EX ) er produceret med en rustfri stålkerne med en åben ende for mere stiv fastspænding til spændepatronen
  • Til blanding af højviskositetsstoffer ved lavere hastigheder
Tekniske data
Diameter (metrisk) blæser 100 mm
Diameter (metrisk) aksel 10 mm
Til brug med (udstyr) Universal omrørerguide
Til brug med (applikation) Blanding
Længde (metrisk) 550 mm
Mængde 1 hver
Temperatur (metrisk) -200 °C til +280 °C
Type PTFE akselomrøreranker