Få mere at vide
Fisherbrand™ PTFE Anker Propel Omrører aksel
Product Code. 10418791 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Længde (metrisk):
1000 mm (EX )
300 mm
400 mm
500 mm
550 mm
650 mm
650 mm (EX )
750 mm (EX )
Diameter (metrisk) aksel:
6 mm
8 mm
9,5 mm
10 mm
12 mm
Diameter (metrisk) blæser:
80 mm
100 mm
140 mm
Unit Size:
Hver
Product Code. 10418791
Only null left
Add to basket
Add to basket
Anvendes med akselføringer til blanding af højviskositetsstoffer ved langsommere hastigheder. PTFE-ankeromrøreakslerne har en kerne af rustfrit stål.
PTFE-akselomrørere har en unik, fuldt støbt konstruktion med en rotor støbt til en fuldt PTFE-indkapslet stålforstærket drivaksel.
  • Kemisk resistent, inert og lækagefri
  • Let at rengøre
  • Ingen krydskontaminering
  • Splintfri
  • Ikke-ridser
  • Anvendes i temperaturer op til ca. 280 °C
  • Modeller med udsat skaft (EX ) er produceret med en rustfri stålkerne med en åben ende for mere stiv fastspænding til spændepatronen
  • Til blanding af højviskositetsstoffer ved lavere hastigheder
Specifications
Diameter (metrisk) blæser 140 mm
Diameter (metrisk) aksel 9,5 mm
Til brug med (udstyr) Universal omrørerguide
Til brug med (applikation) Blanding
Længde (metrisk) 750 mm (EX )
Mængde 1 hver
Temperatur (metrisk) -200 °C til +280 °C
Type PTFE-akselomrøreranker og PTFE-akselomrører udsat ende