Få mere at vide
Heidolph™ PTFE ankerhjul
Artikelnummer. 10029380 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
350 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
10029380 350 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10029380 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5091900010
Tekniske data
Diameter (metrisk) 8 mm skaft
Højde (metrisk) klinge 5 mm
Længde (metrisk) 350 mm
Hastighed 800 rpm
Type Ankerhjul