Få mere at vide
Poulten & Graf GmbH PTFE Adapter til FORTUNA™ Dispenser med tråd
Trådstørrelse:
GL 25
GL 28
GL 30
GL 33
GL 36
GL 52
GL 55
GL 60
GL 65
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Velegnet til OPTIFIX og POLYFIX dispenser
- Lavet af PTFE (Teflon™ )
- Adapter med gevind
- Kan bruges til syrer og alkaliske opløsninger, der ikke angriber polypropylen
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Adaptere til OPTIFIX og POLYFIX Dispensere |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Hvid |
| Oversigt | Adaptere til OPTIFIX og POLYFIX dispensere |
| Materiale | PTFE |
| Til brug med (udstyr) | OPTIFIX og POLYFIX dispensere |
| Mængde | 1 |
| Trådstørrelse | GL 30 |