Få mere at vide
Poulten & Graf GmbH PTFE Adapter til FORTUNA™ Dispenser med tråd
Artikelnummer. 10311512
Trådstørrelse:
GL 25
GL 28
GL 30
GL 33
GL 36
GL 52
GL 55
GL 60
GL 65
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10311512
Brand: Poulten & Graf GmbH 101 09160
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udfyld a FORTUNA™ Dispenser med adapter, der kommer i et bredt udvalg af tråde. Poulten & Graf GmbH PTFE Adapter til FORTUNA™ Dispenser med tråd gør det muligt at understøtte mindre beholdere oven på den eksisterende beholder.
  • Velegnet til OPTIFIX og POLYFIX dispenser
  • Lavet af PTFE (Teflon™ )
  • Adapter med gevind
  • Kan bruges til syrer og alkaliske opløsninger, der ikke angriber polypropylen
Tekniske data
Produkttype Adaptere til OPTIFIX og POLYFIX Dispensere
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Oversigt Adaptere til OPTIFIX og POLYFIX dispensere
Materiale PTFE
Til brug med (udstyr) OPTIFIX og POLYFIX dispensere
Mængde 1
Trådstørrelse GL 60