Få mere at vide
Bohlender™ PTFE Adapter til ProMinent™ Pumpe
Diameter (metrisk):
Boring på 3,0 mm
Beskrivelse
- Giver temperaturmodstand fra− 200° til+ 250 °C
- Universal kemikalieresistens
- FDA overensstemmelse
- Maks. tryk 10 bar
- Adapter lavet af glasfiberforstærket PTFE
- Overgang fra pumpegevind M 20 x 1, 5 til GL gevind
- Til tilslutning af gevind GL 14
- Borediameter på 3,0 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA |
| Diameter (metrisk) | Boring på 3,0 mm |
| Materiale | PTFE |
| Til brug med | ProMinent™ pumper |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -200 °C |
| Modstandsegenskaber | Universal kemikalieresistens |
| Trådstørrelse | GL 14 |
| Farve | Hvid |
| Maksimalt tryk | 10 bar |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 250 °C |
| Vis mere |