Få mere at vide
Bohlender™ PTFE 3-vejs stophaner
Artikelnummer. 10208550
Skift visning
Plug Bore:
3,5 mm
Artikelnummer. Plug Bore
10208550 3,5 mm
1 options
Artikelnummer. 10208550 Leverandør Bohlender™ Leverandørnr. E65406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1239.00 DKK
    966.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 272.85 DKK
    22% Slukket
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Til fordeling af væsker og gasser og hurtig og nem afbrydelse af flow.
  • Giver temperaturmodstand fra 0° til+ 110 °C
  • Universal kemikalieresistens
  • FDA overensstemmelse
  • Maks. tryk på 2 bar
  • 3-vejs stophane med T-formet boring og tre tilslutninger
  • Med møtrikker af glasfiberforstærket PTFE til tilslutning af rør
  • Konisk stophaneprop, tæthed øges ved at dreje møtrikken på undersiden
  • Flowretning markeret
  • Passer til rør med OD på 8 mm
  • Borediameter på 3,5 mm
  • Tråd M 18 x 2
Tekniske data
Type 3-vejs stophane
Plug Bore 3,5 mm
Oversigt Til gevind M 18 x 2
Materiale PTFE
Passer til slange-id OD 8 mm
Længde (metrisk) 74 mm
Temperatur (metrisk) 0° til+ 110 °C
Certificeringer/compliance FDA
Stik 3 stik