Få mere at vide
Masterflex™ PTFE 3-vejs magnetventil med direkte løft
Artikelnummer. p-8006920
Spænding:
12 VDC
24 VDC
Maksimalt tryk:
18 psi
30 psi
60 psi
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11700029
Brand: Masterflex™ 0154011
Kun null tilbage
Tekniske data
Til brug med (applikation) Ideel til brug med høj renhed eller ætsende væsker
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 70 °C
Materiale PTFE
Mængde 1 stk.
Type 3-vejs magnetventil med direkte løft
Spænding 12 VDC
Maksimalt tryk 30 psi