Få mere at vide
Masterflex™ PTFE 3-vejs magnetventil med direkte løft
Spænding:
12 VDC
24 VDC
Maksimalt tryk:
18 psi
30 psi
60 psi
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Ideel til brug med høj renhed eller ætsende væsker |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 70 °C |
| Materiale | PTFE |
| Mængde | 1 stk. |
| Type | 3-vejs magnetventil med direkte løft |
| Spænding | 24 VDC |
| Maksimalt tryk | 18 psi |