Få mere at vide
Masterflex™ PTFE 3-vejs magnetventil med direkte løft
Artikelnummer. 12843223 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Spænding:
12 VDC
24 VDC
Maksimalt tryk:
18 psi
30 psi
60 psi
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spænding Maksimalt tryk Pakningsstørrelse
12843223 24 VDC 30 psi Hver
11700029 12 VDC 30 psi Hver
11790019 24 VDC 60 psi Hver
13257499 24 VDC 18 psi Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12843223 Leverandør Masterflex™ Leverandørnr. 0154012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1805.00 DKK
    1448.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 356.09 DKK
    19% Slukket
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Tekniske data
Til brug med (applikation) Ideel til brug med høj renhed eller ætsende væsker
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 70 °C
Materiale PTFE
Mængde 1 stk.
Type 3-vejs magnetventil med direkte løft
Spænding 24 VDC
Maksimalt tryk 30 psi