Få mere at vide
Bohlender™ PTFE 2-vejs stophane
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | PTFE |
| Samlet længde (metrisk) | 64 mm |
| Til brug med (applikation) | Til distribution af væsker eller gasser |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -30 °C |
| Trådstørrelse | GL18 |
| Bredde (metrisk) | 30 mm |
| Form | Jeg |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 150 °C |
| Produkttype | Tovejs stophane |