Få mere at vide
Masterflex™ PTFE 2-vejs magnetventil med direkte løft
Specifications
Specifications
| Til brug med (applikation) | Ideel til brug med høj renhed eller ætsende væsker |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 70 °C |
| Materiale | Teflon |
| Mængde | 1 stk. |
| Type | 2-vejs magnetventil med direkte løft |
| Spænding | 12 VDC |