missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pteroyltri-Gamma-L-glutamic acid (>85%), TRC

Artikelnummer. 30422937
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30422937 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30422937 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8402201MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pteroyltri-Gamma-L-glutamic acid
CAS 89-38-3
Molekylær formel C29 H33 N9 O12
Mængde 1 mg
Synonym Glutamic acid','N-[N-(N-pteroyl-L-γ-glutamyl)-L-γ-glutamyl]-','L- (6CI,7CI,8CI)
InChI formel InChI=1S/C29H33N9O12/c30-29-37-23-22(25(44)38-29)33-15(12-32-23)11-31-14-3-1-13(2-4-14)24(43)36-18(28(49)50)6-9-20(40)34-16(26(45)46)5-8-19(39)35-17(27(47)48)7-10-21(41)42/h1-4,12,16-18,31H,5-11H2,(H,34,40)(H,35,39)(H,36,43)(H,41,42)(H,45,46)(H,47,48)(H,49,50)(H3,30,32,37,38,44)/t16-,17-,18-/m0/s1
SMIL NC1=Nc2ncc(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O)nc2C(=O)N1
IUPAC navn (2S)-2-[[(4S)-4-[[(4S)-4-[[4-[(2-amino-4-oxo-3H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoyl]amino]-4-carboxybutanoyl]amino]-4-carboxybutanoyl]amino]pentanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 699.625
Formel vægt 699.225
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.