Få mere at vide
Pterostilbene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pterostilbene |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O3/c1-18-15-9-13(10-16(11-15)19-2)4-3-12-5-7-14(17)8-6-12/h3-11,17H,1-2H3/b4-3+ |
| Formel vægt | 256.1099 |
| Procent renhed | >95% |