missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pteroic Acid (>85%), TRC

Artikelnummer. 30135982
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135982 50 mg
30005059 100 mg
30011736 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135982 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP84011050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 119-24-4
Molekylær formel C14 H12 N6 O3
Molekylvægt (g/mol) 312.28
Synonym 4-[[(2-Amino-4-oxo-1,4-dihydropteridin-6-yl)methyl]amino]benzoic Acid, Folic Acid Imp. D (EP), Pteroic Acid
IUPAC navn 4-[(2-amino-4-oxo-1H-pteridin-6-yl)methylamino]benzoic acid
SMIL NC1=NC(=O)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)O)cnc2N1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pteroic acid
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H12N6O3/c15-14-19-11-10(12(21)20-14)18-9(6-17-11)5-16-8-3-1-7(2-4-8)13(22)23/h1-4,6,16H,5H2,(H,22,23)(H3,15,17,19,20,21)
Formel vægt 312.0971
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.