Få mere at vide
PTB7-Th (PCE10), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17176584
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17176584 100 mg
17186584 250 mg
17196584 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17176584 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66975.MC
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1469791-66-9
Molekylær formel (C{4}{9}H{5}{7}FO{2}S{6})n
Synonym Poly[[4,8-bis[5-(2-ethylhexyl)-2-thienyl]benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-2,6-diyl][2-[[(2-ethylhexyl)oxy]carbonyl]-3-fluorothieno[3,4-b]thiophenediyl]]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PTB7-Th (PCE10)
Mængde 100 mg
Fysisk form Fast stof