Få mere at vide
Velp Scientifica™ Pt1000 temperatursonde
Artikelnummer. 17847534 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Temperatur (metrisk):
50 °C til 310 °C
Artikelnummer. Temperatur (metrisk)
17847534 50 °C til 310 °C
1 options
Artikelnummer. 17847534 Leverandør Velp Scientifica™ Leverandørnr. A00000458
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Pt1000 temperaturføler til præcis termoregulering af mediet.
  • Temperaturføler går præcis termoregulering af mediet
  • Ideel til opvarmning af magnetomrørere
Tekniske data
Temperatur (metrisk) 50 °C til 310 °C
Type Temperatursonde
Materiale Rustfrit stål