Få mere at vide
Hamilton PT1000 Probe Støttestativ
Artikelnummer. 31257792
Skift visning
Materiale:
Rustfrit stål
Artikelnummer. Materiale
31257792 Rustfrit stål
1 options
Artikelnummer. 31257792 Leverandør Hamilton Leverandørnr. 10176378
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1815.00 DKK
    1648.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 166.79 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Giver en stabil og sikker platform til PT1000 temperaturproben, når den bruges med en magnetisk varmeapparat. Sikrer pålidelig placering under laboratorietemperaturovervågning.
  • Justerbart PT1000 temperaturprobe-støttestativ
  • Fastgøres sikkert til MagHeat magnetrøreren
  • Holder temperaturproben stabil under drift
Tekniske data
Type Temperaturprobe
garanti Ingen
Materiale Rustfrit stål