Få mere at vide
Testo™ Pt100 Laboratoriesonde
Artikelnummer. 10029340
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +400 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10029340
Brand: Testo™ 0609 7072
Kun null tilbage
Tekniske data
Type Sonde, laboratorium
Certificeringer/compliance Standard 60751
Svartid 45 sek.
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +400 °C