Få mere at vide
Thermo Scientific™ PT100 ekstern sonde
Artikelnummer. 15463660 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
sonde
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Type Pakningsstørrelse
15463660 sonde Hver
1 options
Artikelnummer. 15463660 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. CIC0001447
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    480.00 DKK
    458.85 DKK / Pakke med 1
    Spare 21.15 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Til brug med:Cimarec og Supernuova Kogeplader og Kogepladeomrørere
Til brug med: Cimarec og Supernuova Kogeplader og Kogepladeomrørere
  • Består af AISI 316Ti, en titaniumstabiliseret version af 316 rustfrit stål
  • AISI 316Ti er en type austenitisk krom-nikkel rustfrit stål, der specifikt er designet til at modstå intergranulær korrosion ved høje temperaturer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt PT100 ekstern sonde, 0-°400 C, rustfrit stål, til alle størrelser af Cimarec+ og SuperNuova+ Kogeplader og kogepladeomrørere
Til brug med (udstyr) Cimarec og Supernuova Kogeplader og Kogepladeomrørere
Temperatur (metrisk) 0 °C til 400 °C
Type sonde
Vise Digital
Materiale Rustfrit stål