Få mere at vide
Pt(II) meso-Tetra(pentafluorophenyl)porphine, TRC
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Pt(II) meso-Tetra(pentafluorophenyl)porphine |
| CAS | 109781-47-7 |
| Molekylær formel | C44H8F20N4Pt |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Platinum','[5,10,15,20-tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphinato(2-)-κN21,κN22,κN23,κN24]-','(SP-4-1)-, Platinum','[5,10,15,20-tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphinato(2-)-N21,N22,N23,N24]-','(SP-4-1)-, (SP-4-1)-[5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)-21H,23H-porphinato(2-)-κN21,κN22,κN23,κN24]platinum, 21H,23H-Porphine','5,10,15,20-tetrakis(pentafluorophenyl)-','platinum complex, Platinum 5,10,15,20-tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrin, Platinum meso-tetra(pentafluorophenyl)porphine, Platinum tetra(pentafluorophenyl)porphyrin, Platinum tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrin, Platinum(II) tetra(pentafluorophenyl)porphine, Platinum(II)-5,10,15,20-tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)porphyrin, PtTFPP, meso-5,10,15,20-Tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)porphyrinatoplatinum, meso-5,10,15,20-Tetrakis(pentafluorophenyl)porphyrinatoplatinum, Pt(II) meso-Tetra(pentafluorophenyl)porphine, Platinum(II) meso-tetra(pentafluorophenyl)porphine |
| InChI formel | InChI=1S/C44H8F20N4.Pt/c45-25-21(26(46)34(54)41(61)33(25)53)17-9-1-2-10(65-9)18(22-27(47)35(55)42(62)36(56)28(22)48)12-5-6-14(67-12)20(24-31(51)39(59)44(64)40(60)32(24)52)16-8-7-15(68-16)19(13-4-3-11(17)66-13)23-29(49)37(57)43(63)38(58)30(23)50;/h1-8H;/q-2;+2/b17-9+,17-11?,18-10+,18-12?,19-13+,19-15?,20-14+,20-16?; |
| SMIL | Fc1c(F)c(F)c(C2=C3C=CC4=C(C5=N6C(=C(C7=CC=C8C(=C9C=CC2=N9[Pt+2]6([N-]34)[N-]78)c%10c(F)c(F)c(F)c(F)c%10F)c%11c(F)c(F)c(F)c(F)c%11F)C=C5)c%12c(F)c(F)c(F)c(F)c%12F)c(F)c1F |
| Molekylvægt (g/mol) | 1167.61 |
| Formel vægt | 1167.0077 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?