Få mere at vide
Kinematica™ 12 mm M-Design Aggregate til Polytron™ til PT 1200 E, PT 1300 D og PT 2500E Homogenisatorer
Artikelnummer. 11960439 Shop alle Kinematica produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
POLYTRON™ Batchdispensere: PT 1200 E, PT 1300 D, PT 2500 E, PT 4000
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
11960439 POLYTRON™ Batchdispensere: PT 1200 E, PT 1300 D, PT 2500 E, PT 4000 Hver
1 options
Artikelnummer. 11960439 Leverandør Kinematica™ Leverandørnr. 11030266
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skær alt med ubarmhjertige fremspringende knive, og fuldfør spredningsprocessen i én omgang uden at ændre dit tilslag. Kinematica™ PT-DA M Aggregates er designet til brug med POLYTRON Batch Dispensers: PT 1200 E, PT 1300 D, PT 2500 E og PT 4000.
  • Rotor med integrerede vinger
  • Standard rotor/stator design
  • To rækker tænder og klinger
  • Alle aggregater leveres med alt nødvendigt monterings-/demonteringsværktøj
  • Skærer prøve uden for generatoren
  • Processer af store prøver eller partikler
  • Rotor med blade letter behandling af større cellevævsprøver eller partikler
  • Dispergering og blanding af partikler med en størrelse på op til 25 mm
  • Prøveforberedelse til udvinding og opløsning af organisk materiale
  • Dispergering af fibrøse, trevlede og hårde prøver (f.eks. kød)
Tekniske data
Produkttype Samlet
Lydstyrkeområde (metrisk) 2 mL til 30 L
Diameter (metrisk) 12 mm
Bund type M-design
Oversigt Rotor med 2 rækker tænder og integrerede knive
Til brug med (applikation) Prøveforberedelse til ekstraktion og opløsning af organisk materiale, behandling af store prøver eller partikler og dispergering af fibrøse, trævlede og hårde prøver (f.eks. kød)
Til brug med (udstyr) POLYTRON™ Batchdispensere: PT 1200 E, PT 1300 D, PT 2500 E, PT 4000