Få mere at vide
Kinematica™ Polytron™ 1200E, 1300D& 2500E Generator/Sonder
Artikelnummer. 10217372 Shop alle Kinematica produkter
Bund type:
Engangssavtand
Savtand
Diameter (metrisk):
3 mm
5 mm
7 mm
7 mm
12 mm
Længde (metrisk) skaft:
50 mm
82 mm
85 mm
107 mm
123 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 25
Artikelnummer. 10217372
Brand: Kinematica™ 11030062
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De mest forskelligartede generatorer på markedet, de POLYTRON™ Dispergerende aggregater er løsningsdrevne, designet specifikt med kundens adaptive markeder i tankerne. Polytron aggregater varierer i design, til proces- og prøveformål, og skaftlængde, til forskellige blandingsbeholderformål.
Polytron™ dispergeringsaggregater fås i forskellige designs, såsom rotor med knive til forskæring, rotor/stator med flere tandrækker til fine eller dobbelte emulsioner, mekaniske tætninger til vakuum- og trykapplikationer og mere.
  • /2 Design: Universel geometri til emulgering, suspendering, dispergering og ekstraktion af prøver
  • W Design: Anvendes til fibrøse eller trevlede prøver
  • M Design: Rotor med forskærende knive, ideel til at sprede prøver, der er større end rotorens diameter
  • Biotrona Design: Blandehoved med høj turbulens til meget viskøse prøver
  • Autoklaveresikker
  • Instruktionsmanual og værktøj medfølger for nem adskillelse
  • Click and Go-koblingssystem giver mulighed for enhåndsmontering
  • Garanti: 2 år
Tekniske data
Produkttype sonde
Hastighed 14 m/s
Lydstyrkeområde (metrisk) 3 til 250 ml
Diameter (metrisk) 12 mm
Længde (metrisk) skaft 123 mm
Materiale 316L rustfrit stål
Bund type Savtand
Til brug med (applikation) Dispersion, Emulsioner, Størrelsesreduktion, Suspension, Deagglomerat, Indkapslinger, Ekstraktioner
Til brug med (udstyr) Polytron™ 1200 E, 1300 D, 2500 E Homogenisatorer
Model- PT-DA 12/2 EC-E123