Få mere at vide
IKA™ PT 1000.60 Rustfrit stål/AISI 316 Ti temperatursensor
Artikelnummer. 10637053 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
3 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10637053 3 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10637053 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003516800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1455.00 DKK
    1261.21 DKK / Pakke med 1
    Spare 193.79 DKK
    13% Slukket
På lager
Brug denne temperatursensor til en række forskellige applikationer. IKA™ PT 1000.60 rustfrit stål/AISI 316 Ti temperatursensor er designet til brug med RCT basic, RET basic og C-MAG HS digital serie omrørere.
  • Nedsænkningsdybde: 230 mm
  • Diameter: 3 mm
  • Materiale: AISI 316 Ti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 3 mm
Til brug med (udstyr) Til brug med RCT basic sikkerhedskontrol og RET basic
Model- PT 1000.60
Temperatur (metrisk) -50 °C til +400 °C
Type Temperatursensor