Få mere at vide
IKA™ PT 100.53 1.4571 Temperatursensor i rustfrit stål
Artikelnummer. 13410567 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
1500 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
13410567 1500 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 13410567 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0004499700
På lager
Tekniske data
Diameter (metrisk) 3 mm
Længde (metrisk) 1500 mm
Model- PT 100.53
Temperatur (metrisk) -20 °C til +260 °C
Type Temperatursensor