Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pseudomonas CFC selektivt medium
Beskrivelse
Isoler selektivt Pseudomonas -arter fra en række prøver med dette brugsklare medium.
Selektivt isolere Pseudomonas -arter fra en række prøver med klar til brug Thermo Scientific™ Oxoid™ Pseudomonas CFC selektivt medium. Mediet indeholder magnesiumchlorid og kaliumsulfat til forbedret pigmentproduktion og genvinding af Pseudomonas aeruginosa eller Pseudomonas spp. mens de kraftigt undertrykker Klebsiella , Proteus og Providencia spp.
Brug Pseudomonas CFC-selektiv agar til selektiv isolering af Pseudomonas-arter fra en række prøver.
- Forbedret pigmentproduktion hjælper med at identificere
- Pseudomonas aeruginos producerer karakteristisk lys grøn farve
- Klebsiella , Proteus og Providencia er stærkt undertrykt
- Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Østers hvid, gennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 6 °C til 12 °C |
| Oversigt | Pseudomonas CFC selektivt medium |
| Format | 90 mm plade |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Produkttype | Agar |
| Fyld vægt | 7.1± 0,2 |
| Emballagetype | Flow indpakket - enkelt lag |
| Mængde | 10/Pk. |