Få mere at vide
Grant Bio™ PSU-10i Orbital Platform Shaker
Artikelnummer. 12994025
Skift visning
Orbit:
10 mm
Artikelnummer. Orbit
12994025 10 mm
1 options
Artikelnummer. 12994025 Leverandør Grant Bio™ Leverandørnr. PSU10i
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Muliggør nøjagtig gentagelighed af tidsfølsomme inkubationer. Grant Bio™ PSU-10i Orbital Platform Shaker med usædvanlig støjsvag motor giver ensartet og jævn rystning.
  • Variabel rystehastighed: 50 til 450 rpm
  • Pålideligt direkte drevsystem
  • Automatisk balanceringssystem
  • Kontinuerlig eller tidsindstillet drift med automatisk slukning
  • 5 udskiftelige platforme til beholdere op til 250 ml inklusive en fjederbelastet platform med 88 pladser til rør op til 30 mm diameter
  • Enkel at sætte op og nem at betjene
  • Belastning op til 3 kg
  • Bemærk: platforme skal bestilles separat. Se tilbehør.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 10 mm
Bæreevne (metrisk) 3 kg
Hastighedsområde 50 til 450 rpm
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 40 °C
Frekvens 50/60 Hz
Dybde (metrisk) 205 mm
Højde (metrisk) 90 mm
Bredde (metrisk) 220 mm
Vægt (metrisk) 3.4 kg
Model- PSU-10i
Vise 2-linjers 16-tegns LCD
Timer rækkevidde 1 min. til 96 timer