Få mere at vide
PSP (REG1A) Monoclonal Antibody (OTI6B7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies CF813896
Encompass_Preferred
Produktkode 17672872
  • Ring for pris / 100µg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Se alternative produkter »
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
PSP (REG1A) Monoclonal antibody specifically detects PSP (REG1A) in Human samples. It is validated for ELISA
Tekniske data
Tekniske data
PSP (REG1A)
Monoclonal
See Label
PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
P02671
Mouse
Protein A/G
RUO
2243
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
ELISA
OTI6B7
Unconjugated
FGA
ICRF; islet cells regeneration factor; Islet of Langerhans regenerating protein; LITHOST; Lithostathine; lithostathine 1 alpha; lithostathine-1-alpha; MGC12447; P19; pancreatic stone protein; pancreatic stone protein, secretory; pancreatic thread protein; protein-X; PSP; PSPS; PSPS1; PTP; RATLITHOST; RATRGPI; Reg; Reg1; REG1A; REG-1-alpha; regenerating family member 1 alpha; regenerating islet-derived 1 alpha; regenerating islet-derived mouse homolog 1; regenerating islet-derived protein 1-alpha; Regenerating protein I alpha; regeneration protein, lithostatin, pancreatic stone protein; Rgp1; RGPI
Native Human D-Dimer protein
100 μg
Primary
Human
Lyophilized
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.