Få mere at vide
Psoralen, TRC
Artikelnummer. 30138279
Skift visning
Mængde:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138279 25 mg
30135569 50 mg
17942145 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138279 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP83980025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66-97-7
Molekylær formel C11 H6 O3
Molekylvægt (g/mol) 186.16
Synonym 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, Furocoumarin (6CI), 2-Propenoic acid, 3-(6-hydroxy-5-benzofuranyl)-, δ-lactone, 6,7-Furanocoumarin, Ficusin, Furo[2',3':7,6]coumarin, Furo[4',5':6,7]coumarin, NSC 404562, Prosuler, Psoralen, Psoralene
IUPAC navn furo[3,2-g]chromen-7-one
SMIL O=C1Oc2cc3occc3cc2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Psoralen
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C11H6O3/c12-11-2-1-7-5-8-3-4-13-9(8)6-10(7)14-11/h1-6H
Formel vægt 186.0317
Procent renhed >95%