Få mere at vide
Psoralen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Psoralen |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H6O3/c12-11-2-1-7-5-8-3-4-13-9(8)6-10(7)14-11/h1-6H |
| Formel vægt | 186.0317 |
| Procent renhed | >95% |