Få mere at vide
Psoralen, Mikromol™
Artikelnummer. 30049467
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30049467 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30049467 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3915.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Psoralen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Psoralen
CAS 66-97-7
Analyt- eller komponentnavne Psoralen
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C11 H6 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, Furocoumarin (6CI), 2-Propenoic acid, 3-(6-hydroxy-5-benzofuranyl)-, Δ-lactone, 6,7-Furanocoumarin, Ficusin, Furo[2',3':7,6]coumarin, Furo[4',5':6,7]coumarin, NSC 404562, Prosuler, Psoralen, Psoralene
InChI formel InChI=1S/C11H6O3/c12-11-2-1-7-5-8-3-4-13-9(8)6-10(7)14-11/h1-6H
SMIL O=C1Oc2cc3occc3cc2C=C1
IUPAC navn furo[3,2-g]chromen-7-one
Molekylvægt (g/mol) 186.16
Mængde 250 mg
Formel vægt 186,0317 g/mol