Få mere at vide
Psoralen, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15442889
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15442889 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 15442889 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60042.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2284.80 DKK
    1792.65 DKK / 100mg
    Spare 492.15 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Interkalerer til DNA; fotokemisk reagens til undersøgelse af nukleinsyrestruktur
Interkalerer til DNA; fotokemisk reagens til undersøgelse af nukleinsyrestruktur
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66-97-7
Molekylær formel C11H6O3
Molekylvægt (g/mol) 186.17
MDL nummer MFCD00010520
InChI nøgle ZCCUUQDIBDJBTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym psoralen, ficusin, 7h-furo 3,2-g chromen-7-one, furocoumarin, psoralene, 7h-furo 3,2-g 1 benzopyran-7-one, psorline-p, 6,7-furanocoumarin, furo 3,2-g chromen-7-one, furo 3,2-g coumarin
PubChem CID 6199
ChEBI CHEBI:27616
IUPAC navn 7H-furo[3,2-g]chromen-7-on
SMIL O=C1OC2=CC3=C(C=CO3)C=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Psoralen
Smeltepunkt 163 °C til 164 °C
Farve Hvid
Mængde 100 mg
Beilstein 152784
Merck Index 14,7928
Formel vægt 186.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Psoralen
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one