Få mere at vide
Abnova™ PSMB10 Recombinant Protein
Artikelnummer. 16139801
Mængde:
10 μg
25 μg
Artikelnummer. 16139801
Brand: Abnova™ H00005699P01.10ug
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Tekniske data
Adgangsnummer AAH17198
Til brug med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-id (Entrez) 5699
Molekylvægt (g/mol) 55.77
Navn PSMB10 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-område 8
Fremstillingsmetode In vitro wheat germ expression system
Oprensningsmetode Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrol test 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Mængde 10 μg
Kilde Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MLKPALEPRGGFSFENCQRNASLERVLPGLKVPHARKTGTTIAGLVFQDGVILGADTRATNDSVVADKSCEKIHFIAPKIYCCGAGVAADAEMTTRMVASKMELHALSTGREPRVATVTRILRQTLFRYQGHVGASLIVGGVDLTGPQLYGVHPHGSYSRLPFTALGSGQDAALAVLEDRFQPNMTLEAAQGLLVEAVTAGILGDLGSGGNVDACVITKTGAKLLRTLSSPTEPVKRSGRYHFVPGTTAVLTQTVKPLTLELVEETVQAMEVE
Opbevaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias LMP10/MECL1/MGC1665/beta2i
Fælles navn PSMB10
Gen symbol PSMB10
Krydsreaktivitet Human
Arter Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein tag GST
Form Solution