Få mere at vide
Novus Biologicals™ PSMA8 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.1 mL
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forskningskategori | Cell Biology |
| Mål | PSMA8 |
| Synonym | EC 3.4.25.1, MGC26605, proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 8, proteasome subunit alpha type-7-like, PSMA7LMGC26605 |
| Gen symbol | PSMA8 |