Få mere at vide
Novus Biologicals™ PSMA8 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18553482 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. 18553482
Brand: Novus Biologicals™ H00143471T02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forskningskategori Cell Biology
Mål PSMA8
Synonym EC 3.4.25.1, MGC26605, proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 8, proteasome subunit alpha type-7-like, PSMA7LMGC26605
Gen symbol PSMA8