missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Abnova™ PSMA1 (Human) Recombinant Protein
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 μg
25 μg
Beskrivelse
- Sequence: MFRNQYDNDVTVWSPQGRIHQIEYAMEAVKQGSATVGLKSKTHAVLVALKRAQSELAAHQKKILHVDNHIGISIAGLTADARLLCNFMRQECLDSRFVFDRPLPVSRLVSLIGSKTQIPTQRYGRRPYGVGLLIAGYDDMGPHIFQTCPSANYFDCRAMSIGARSQSARTYLERHMSEFMECNLNELVKHGLRALRETLPAEQDLTTKNVSIGIVGKDLEFTIYDDDDVSPFLEGLEERPQRKAQPAQPADEPAEKADEPMEH
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | AAH02577 |
| Gen-id (Entrez) | 5682 |
| Navn | proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 1 |
| Fremstillingsmetode | Wheat germ expression system |
| Kvalitetskontrol test | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Mængde | 10 μg |
| Opbevaringskrav | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Gene Alias | HC2, MGC14542, MGC14575, MGC14751, MGC1667, MGC21459, MGC22853, MGC23915, NU, PROS30 |
| Gen symbol | PSMA1 |
| Arter | Wheat Germ (in vitro) |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion